Merck
416169
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropane ethoxylate
average Mn ~170
別名:
3 arm PEG, 3 arm PEO, Poly(ethylene oxide), 3-arm, hydroxy terminated, Polyethylene glycol trimethylolpropane ether, Polyethylene glycol trimethylolpropane triether, Trimethylolpropane ethoxylate (20/3 EO/OH), Trimethylolpropane ethoxylate (4.6 EO/OH), Trimethylolpropane ethoxylate (4/15 EO/OH)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H4O)n(C2H4O)n(C2H4O)nC6H14O
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
viscous liquid
品質水準
分子量
average Mn ~170
屈折率
n20/D 1.478
密度
1.11 g/mL at 25 °C
SMILES記法
OCC(CO)(CO)CC.OCCO
InChI
1S/C6H14O3.C2H6O2/c1-2-6(3-7,4-8)5-9;3-1-2-4/h7-9H,2-5H2,1H3;3-4H,1-2H2
InChI Key
ZSBOTBREDQGUMM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
引火点(°F)
444.2 °F - closed cup
引火点(℃)
229 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第四石油類
危険等級III
Jan Code
416169-BULK:
416169-1L:
416169-250ML:
416169-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
ポリエチレングリコール(PEG)は、生物学的、化学的応用や医薬品開発に有用な化学的性質を有するエチレンオキシドと水との縮合ポリマーです。研究用途にPEGを使用する際に考慮すべき4つのポイントをご紹介します。