製品名
4arm-PEG20K-Vinylsulfone, average Mn 20,000
フォーム
solid
分子量
average Mn 20,000
反応適合性
reactivity: thiol reactive
ポリマー構造
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
4arm PEG Vinylsulfone. Hydrogel PEG. VS binds free thiol groups in aqueous buffer between pH 6.5~8.5 at room temperature.
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA7025-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kyburz, K.A., et al.
Acta Biomaterialia, 9(5) (2013)
資料
Y字型PEG誘導体に関するDDSへの応用例を中心にご紹介します。薬物のPEG化において、分岐型mPEG誘導体は直鎖状PEGと比較して安定性や薬学的活性が高いことが明らかになっており、生物医学分野での応用に関する関心が高まっています。
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.