Merck
JKA7032
Sigma-Aldrich
4arm-PEG2K
average MN 2,000, NH2, carboxyl reactive
別名:
4arm-PEG-NH2, 4arm-PEG-amine, Polyethylene glycol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NH2)4
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
4arm-PEG2K-NH2, average Mn 2,000
形状
liquid
分子量
average Mn 2,000
反応適合性
reactivity: carboxyl reactive
ポリマー構造
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4arm PEG Amine. Hydrogel PEG. Amine group binds to carboxylic group (-COOH) or other amine reactive chemical groups.
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA7032-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Xu, J., et al.
Journal of the American Chemical Society, 808 (2014)
Maitz, M.F., et al.
Nature Communications, 4 (2013)
McKinnon, D.D., et al.
Chemistry of Materials, 26(7) (2014)
資料
ポリエチレングリコール(PEG)は、生物学的、化学的応用や医薬品開発に有用な化学的性質を有するエチレンオキシドと水との縮合ポリマーです。研究用途にPEGを使用する際に考慮すべき4つのポイントをご紹介します。
Y字型PEG誘導体に関するDDSへの応用例を中心にご紹介します。薬物のPEG化において、分岐型mPEG誘導体は直鎖状PEGと比較して安定性や薬学的活性が高いことが明らかになっており、生物医学分野での応用に関する関心が高まっています。
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.