Merck
06676
Sigma-Aldrich
メトキシポリエチレングリコールアミン
2,000, extent of labeling: ≥0.4 mmol/g NH2 loading
別名:
O-(2-アミノエチル)-O′-メチルポリエチレングリコール, アミノポリエチレングリコールモノメチルエーテル, メトキシポリオキシエチレンアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NCH2CH2(OCH2CH2)nOCH3
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
品質水準
フォーム
powder
標識化の程度
≥0.4 mmol/g NH2 loading
InChI
1S/C3H9NO/c1-5-3-2-4/h2-4H2,1H3
InChI Key
ASUDFOJKTJLAIK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Methoxypolyethylene glycol amine (mPEG-NH2) can be used:
  • As a supporting material in the synthesis of polymer-lipid conjugates.
  • As an initiator for ring-opening polymerization (ROP) of N-substituted N-carboxy anhydrides (NNCAs) to prepare polypeptoids.
その他情報
ペプチド合成のための可溶性ポリマ-担体。ポリエチレングリコ-ルを含む様々な複合体の生成。総説
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
06676-VAR:
06676-BULK:
06676-250MG:
06676-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of Poly (ethylene glycol)-Polydiacetylene Conjugates and Their Micellar and Chromic Characteristics
Choi H et al.
Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 8(10), 5104-5108 (2008)
Schiff base and reductive amination reactions of α-amino acids: a facile route toward N-alkylated amino acids and peptoid synthesis
Fu X, et al.
Polym. Chem., 9(37), 4617-4624 (2018)
M. Leonard et al.
Tetrahedron, 40, 1581-1581 (1984)
M. Mutter et al.
Reactive Polymers, 6, 99-99 (1987)
R Colombo et al.
Hoppe-Seyler's Zeitschrift fur physiologische Chemie, 362(10), 1385-1391 (1981-10-01)
The liquid-phase synthesis of two pentapeptides corresponding to the amino acid sequence of Leu- and Met-enkephalin is described. Modified monofunctional poly(ethylene glycol) containing a p-alkoxybenzyl alcohol functional group was employed as the soluble polymeric support. Cleavage of the peptides from
資料
Biofouling control essential for device performance and safety; minimize accumulation of biomolecules and bioorganisms.
天然材料や人工材料が使用されている環境ではほぼ例外なく、表面への生物学的物質の蓄積が避けられません。PEGをグラフトした被膜はタンパク質、細胞、細菌、このほかの生物の付着を効果的に防ぐことができます。