製品名
4arm-PEG40K-NH2, HCl Salt, average Mn 40,000
フォーム
solid
分子量
average Mn 40,000
反応適合性
reactivity: carboxyl reactive
ポリマー構造
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4arm PEG Amine. Hydrogel PEG. Amine group binds to carboxylic group (-COOH) or other amine reactive chemical groups.
アプリケーション
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
法的情報
Product of JenKem Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
JKA7024-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Analytica Chimica Acta, 808 (2014)
Chemistry of Materials, 26(7) (2014)
Nature Communications, 4 (2013)
Journal of the American Chemical Society, 136(11) (2014)
Acta Biomaterialia, 10(1) (2014)
資料
Y字型PEG誘導体に関するDDSへの応用例を中心にご紹介します。薬物のPEG化において、分岐型mPEG誘導体は直鎖状PEGと比較して安定性や薬学的活性が高いことが明らかになっており、生物医学分野での応用に関する関心が高まっています。
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.