Merck
757896
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレングリコール) 2-アミノエチルエーテル酢酸
average Mn 3,500, cross-linking reagent amine reactive, cross-linking reagent carboxyl reactive
別名:
アミノ-PEG-カルボン酸, アミノ-PEG-酢酸, アミノポリオキシエチレン酢酸, アミン-PEG-カルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2NC2H4O(C2H4O)nCH2CO2H
CAS番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
product name
ポリ(エチレングリコール) 2-アミノエチルエーテル酢酸, average Mn 3,500
形状
solid
品質水準
分子量
PEG average Mn 3,400 (n~77)
average Mn 3,500
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
mp
55-61 °C
Ω末端
amine
α末端
carboxylic acid
ポリマー構造
shape: linear
functionality: heterobifunctional
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PEG-PLGA is a biocompatible hydrophobic/hydrophilic drug carrier system.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
757896-BULK:
757896-100MG:
757896-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of a theranostic agent: radioiodinated PEGylated PLGA-indocyanine capsules and in vitro determination of their bioaffinity on ovarian, cervical and breast cancer cells.
Akman L, et al.
J. Radioanal. Nucl. Chem., 1-12 (2015)
Synthesis of a theranostic agent: radioiodinated PEGylated PLGA-indocyanine capsules and in vitro determination of their bioaffinity on ovarian, cervical and breast cancer cells.
Akman L, et al.
Journal of radioanalytical and nuclear chemistry, 1-12 (2015)
資料
Hydrogel-based biomaterials for cell delivery and tissue regeneration applications are discussed.
クリックケミストリーは、非常に簡便で汎用性をもち、再生医療用途の複合材料足場を構築する上で生体直交性を示すことから、細胞培養および送達用の生体材料足場の分野に数々の技術改革をもたらしています。
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.