Merck
P9906
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレングリコール)ビス(アミン)
average MN 3,400, cross-linking reagent carboxyl reactive, amine
別名:
O,O′-ビス(2-アミノエチル)ポリエチレングリコール, PEG-ジアミン, ジアミノポリエチレングリコール, ポリオキシエチレンビス(アミン)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N(CH2CH2O)nCH2CH2NH2
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
product name
ポリ(エチレングリコール)ビス(アミン), average Mn 3400
形状
powder
品質水準
分子量
average Mn 3400
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
Ω末端
amine
α末端
amine
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homobifunctional
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C6H16N2O2/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8/h1-8H2
InChI Key
IWBOPFCKHIJFMS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Poly(ethylene glycol) bis(amine) may be used in the preparation of folic acid-PEG-NH2 conjugate. PEG-bis(amine) has been reported to be used as a component in the making of Au-Fe2O3 NPs based multifunctional nanoprobe for multimodal and ultrasensitive detection of cancer cells.
調製ノート
平均分子量3,350のPEGから合成されています。
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P9906-BULK:
P9906-1G:4548174006153
P9906-5G:4548174006160
P9906-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jian Liu et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(43), 4938-4940 (2013-04-23)
A multifunctional nanoprobe, which can be used for dual modal imaging and the detection of cancer cells, has been reported.
Evaluation of receptor mediated endocytosis on cellular internalization: a comparative study of pegylated nanoparticles and folate anchored pegylated nanoparticles on mda-mb-231 cells
Mahalwar A, et al.,
International Journal of Biological & Pharmaceutical Research null
Development and characterization of folate targeted nanoparticle drug delivery system
mittal V, et al.
International Journal of Pharmacy and Biological Sciences, V1(2) (2010)
Development and characterization of folate targeted nanoparticle drug delivery system
Mittal V, et al.
International Journal of Pharmacy and Biological Sciences, V1(2) (2000)
N P Desai et al.
Journal of microencapsulation, 17(6), 677-690 (2000-11-04)
A mixture of alginate and polyethylene glycol acrylate was investigated as a system for the encapsulation of islets of Langerhans. This system showed dual crosslinkability: the alginate was ionically crosslinked by multivalent cations, and the PEG was covalently crosslinked by