About This Item
実験式(ヒル表記法):
C34H70N4O13
CAS番号:
分子量:
742.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
>90%
フォーム
solid or viscous liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: thiol reactive
ポリマー構造
shape: linear
functionality: homofunctional
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
NCCCOCCOCCOCCCNC(CCOCCOCCOCCOCCOCCC(NCCCOCCOCCOCCCN)=O)=O
InChI Key
VQBJUJRROIKNNI-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
特徴および利点
Diamido-dPEG®11-diamine is a linear, carboxylate reactive homobifunctional dPEG® crosslinker of length of 57.1 Å. The dPEG® chain contains exactly 11 repeat units. It is hydrophilic and non-immunogenic. Products conjugated to dPEG® crosslinkers have improved water solubility, reduced immunogenicity, and larger hydrodynamic volume, which results in longer serum half-life in vivo.
法的情報
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Jan Code
QBD10361-100MG:
QBD10361-1000MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)