安全性情報
8.14807
Sigma-Aldrich
1,13-Diamino-4,7,10-trioxatridecane
for synthesis
別名:
1,13-Diamino-4,7,10-trioxatridecane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H24N2O3
CAS番号:
分子量:
220.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
224-207-2
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.001 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
260 °C
有効性
3160 mg/kg LD50, oral (Rat)
2500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.1-4.5 % (v/v)
pH
>12 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
146-148 °C/1 hPa
mp
-32 °C
転移温度
flash point 139 °C
密度
1.01 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C10H24N2O3/c11-3-1-5-13-7-9-15-10-8-14-6-2-4-12/h1-12H2/p+2
InChI Key
JCEZOHLWDIONSP-UHFFFAOYSA-P
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.003 - 1.008
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
282.2 °F
引火点(℃)
139 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体