Merck
D22401
Sigma-Aldrich
1,8-ジアミノオクタン
98%
別名:
1,8-オクタンジアミン, オクタメチレンジアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2(CH2)8NH2
CAS番号:
分子量:
144.26
Beilstein:
1735426
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
crystals
bp
225-226 °C (lit.)
mp
50-52 °C (lit.)
SMILES記法
NCCCCCCCCN
InChI
1S/C8H20N2/c9-7-5-3-1-2-4-6-8-10/h1-10H2
InChI Key
PWGJDPKCLMLPJW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
通常、1,8-ジアミノオクタンは、様々な分子ケージ、大員環および微孔性材料の合成時に、架橋剤またはスペーサーとして使用されます。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
222.8 °F - DIN 51758
引火点(℃)
106 °C - DIN 51758
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
D22401-10KG:
D22401-VAR:
D22401-25G:
D22401-BULK:
D22401-1KG:
D22401-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Template synthesis of Co (II) complexes of tetraazamacrocycles.
Rai PK, et al.
Zeitschrift fur Naturforschung, B: Chemical Sciences, 47(12), 1701-1706 (1992)
Solvent-free covalent functionalization of multi-walled carbon nanotubes and nanodiamond with diamines: looking for cross-linking effects.
Basiuk EV, et al
Applied Surface Science, 259, 465-476 (2012)
Synthesis of New Aza Macrocyclic Diamides 2, 2??Diaminodiphenyl Sulfide Using Crab?Like Method.
Shockravi A and Kamali M
Journal of Heterocyclic Chemistry, 49(3), 499-503 (2012)
Inclusion of a small molecule in a big cage: preparation and structure of catena-[catena-(.alpha.,.omega.-diaminooctane) cadmium-.mu.-tetracyanonickelate]-toluene (1/1).
Hasegawa T, et al.
Inorganic Chemistry, 30(7), 1441-1444 (1991)
Jong-Hun Noh et al.
Current microbiology, 74(12), 1417-1424 (2017-08-22)
The isolated Chryseobacterium ginsengiterrae sp. nov DCY68