安全性情報
8.04323
Sigma-Aldrich
1,6-Diaminohexane
for synthesis
別名:
1,6-Diaminohexane, 1,6-Hexanediamine, Hexamethylenediamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N(CH2)6NH2
CAS番号:
分子量:
116.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
204-679-6
蒸気圧
0.25 hPa ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
形状
solid
自己発火温度
305 °C
有効性
850 mg/kg LD50, oral (Rat)
1110 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.9-7.6 % (v/v)
pH
12.4 (25 °C, 100 g/L in H2O)
bp
199-204 °C/1013 hPa
mp
39-42 °C
転移温度
flash point 85 °C
溶解性
490 g/L
密度
0.83 g/cm3 at 60 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H16N2/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-8H2
InChI Key
NAQMVNRVTILPCV-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • Antibacterial Activity of Schiff Bases Derived from 1,6-Diaminohexane: Discusses the synthesis and antibacterial properties of Schiff bases derived from 1,6-diaminohexane, presenting a QSAR study with quantum mechanics (NJB Kangah et al., 2017).
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
176.0 °F - closed cup
引火点(℃)
80 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
指定可燃物
可燃性固体類
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bernd Moritz et al.
Electrophoresis, 38(24), 3136-3146 (2017-09-10)
CZE is a well-established technique for charge heterogeneity testing of biopharmaceuticals. It is based on the differences between the ratios of net charge and hydrodynamic radius. In an extensive intercompany study, it was recently shown that CZE is very robust