Merck
236365
Sigma-Aldrich
塩化セバコイル
99%
別名:
塩化セバシル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCO(CH2)8COCl
CAS番号:
分子量:
239.14
Beilstein:
1365665
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.468 (lit.)
bp
168 °C/12 mmHg (lit.)
mp
−5-−3 °C (lit.)
密度
1.121 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClC(=O)CCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C10H16Cl2O2/c11-9(13)7-5-3-1-2-4-6-8-10(12)14/h1-8H2
InChI Key
WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
塩化セバコイル(SC)は、界面重縮合反応によりポリアミドマイクロカプセルを形成するために、親油性単量体として使用できます。また、水性溶液からの金属イオン除去に用いられる吸収能および膨潤率が高い修飾キトサンナノ粒子ハイドロゲルの合成に使用できます。また、SCは、バイオベースの非イソシアネートポリウレタンの合成に使用できるセバシン酸ビスシクロカルボネートの調製に使用可能です。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
236365-VAR:
236365-50G:
236365-10G:
236365-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Preparation of robust polyamide microcapsules by interfacial polycondensation of p-phenylenediamine and sebacoyl chloride and plasticization with oleic acid
Rosa N, et al.
Journal of Microencapsulation, 32(4), 349-357 (2015)
Chitosan nanoparticle hydrogel based sebacoyl moiety with remarkable capability for metal ion removal from aqueous systems
Kandile NG and Mohamed HM
International Journal of Biological Macromolecules, 122(4), 578-586 (2019)
Synthesis and in vitro Anti-tumor Activity of Some New Sebacoyl Chloride Based Heterocycles
H El Azab I and AA EN
Current Organic Synthesis, 14(2), 309-320 (2017)
P L Madan et al.
Pharmaceutical research, 6(8), 714-718 (1989-08-01)
The effect of selected variables on the release characteristics of theophylline microcapsules prepared with 1,6-hexamethylene diamine and sebacoyl chloride via interfacial polycondensation has been investigated. The nature of the microcapsules and the release characteristics of theophylline from the microcapsules were
D Poncelet et al.
Journal of microencapsulation, 11(1), 31-40 (1994-01-01)
A microencapsulation technique is proposed involving the formation of a polyethyleneimine (PEI) membrane crosslinked by an acid dichloride. The membranes were formed at pH 8 in a non-polar solvent, conditions which are better suited for the encapsulation of biocatalysts or