Merck
227447
Sigma-Aldrich
4,9-Dioxa-1,12-dodecanediamine
99%
別名:
1,4-Bis(3-aminopropoxy)butane, 4,9-Dioxadodecanediamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2N(CH2)3O(CH2)4O(CH2)3NH2
CAS番号:
分子量:
204.31
Beilstein:
1750788
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.4609 (lit.)
bp
134-136 °C/4 mmHg (lit.)
密度
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
NCCCOCCCCOCCCN
InChI
1S/C10H24N2O2/c11-5-3-9-13-7-1-2-8-14-10-4-6-12/h1-12H2
InChI Key
YOOSAIJKYCBPFW-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1A
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
227447-VAR:
227447-25G:
227447-100G:
227447-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Nikolay Tamkovich et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 24(6), 1346-1355 (2016-02-24)
A novel series of metal-free artificial ribonucleases (aRNases) was designed, synthesized and assessed in terms of ribonuclease activity and ability to inactivate influenza virus WSN/A33/H1N1 in vitro. The compounds were built of two short peptide fragments, which include Lys, Ser