Merck
89761
Sigma-Aldrich
N-Boc-2,2'-(エチレンジオキシ)ジエチルアミン
≥95.0% (NT), for peptide synthesis
別名:
N-Boc-3,6-ジオキサ-1,8-オクタンジアミン, tert-ブチル2-[2-(2-アミノエトキシ)エトキシ]エチルカルバマート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H24N2O4
CAS番号:
分子量:
248.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
N-Boc-2,2'-(エチレンジオキシ)ジエチルアミン, ≥95.0% (NT)
品質水準
アッセイ
≥95.0% (NT)
形状
liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
密度
1.046 g/mL at 20 °C
官能基
Boc
amine
SMILES記法
NCCOCCOCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C11H24N2O4/c1-11(2,3)17-10(14)13-5-7-16-9-8-15-6-4-12/h4-9,12H2,1-3H3,(H,13,14)
InChI Key
OCUICOFGFQENAS-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
様々な結合タグ、重合反応用モノマ-、イオノフォアなどの合成に利用されるリンカ-試薬(ビオチン化試薬など)
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
89761-BULK-F:
89761-5G-F:
89761-1G-F:
89761-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sigal, G. B., et al.
Journal of the American Chemical Society, 118, 3789-3800 (1996)
Braun, M., et al.
European Journal of Organic Chemistry, 7, 1173 - 1182 (2000)
Spinke, J., et al.
The Journal of Physical Chemistry, 99(9), 7012-7019 (1993)
Michelle Trester-Zedlitz et al.
Journal of the American Chemical Society, 125(9), 2416-2425 (2003-02-27)
A method is described for the elucidation of protein-protein interactions using novel cross-linking reagents and mass spectrometry. The method incorporates (1) a modular solid-phase synthetic strategy for generating the cross-linking reagents, (2) enrichment and digestion of cross-linked proteins using microconcentrators
資料
Polyethylene glycol (PEG) reagents offer favorable characteristics for various applications, including biocompatibility and solubility.
PEG修飾のツールとなる二官能性エチレングリコールビルディングブロック類をはじめ、ホモ/ヘテロ2官能性PEG、一官能性メトキシPEGなど、多数のPEG関連化合物を販売しております。