Merck
93113
Sigma-Aldrich
N-Boc-4,7,10-トリオキサ-1,13-トリデカンジアミン
≥95.0% (NT)
別名:
3-[2-(2-(3-(Boc-amino)propyloxy)ethoxy)ethoxy]propylamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H32N2O5
CAS番号:
分子量:
320.42
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (NT)
フォーム
liquid
反応適合性
reagent type: cross-linking reagent
密度
1.035 g/mL at 20 °C
官能基
Boc
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NCCCOCCOCCOCCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C15H32N2O5/c1-15(2,3)22-14(18)17-7-5-9-20-11-13-21-12-10-19-8-4-6-16/h4-13,16H2,1-3H3,(H,17,18)
InChI Key
WHHYAYNALHPDGJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
保護リンカ-
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
93113-BULK-F:
93113-1G-F:
93113-VAR-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Erkang, F., et al.
Journal of the American Chemical Society, 122, 2663 - 2664 (2000)
Songbai Zhang et al.
Pharmaceutics, 12(8) (2020-08-23)
Finding alternatives to gadolinium (Gd)-based contrast agents (CA) with the same or even better paramagnetic properties is crucial to overcome their established toxicity. Herein we describe the synthesis and characterization of entirely organic metal-free paramagnetic macromolecules based on biocompatible oligoethylene