安全性情報
8.08177
Sigma-Aldrich
Dimethyl terephthalate
for synthesis
別名:
Dimethyl terephthalate, Dimethyl 1,4-benzenedicarboxylate, Terephthalic acid dimethyl ester, DMT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H4-1,4-(COOCH3)2
CAS番号:
分子量:
194.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
204-411-8
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
solid
自己発火温度
520 °C (DIN 51794)
有効性
3200 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
0.8-11.8 % (v/v)
bp
282 °C/1013 hPa
mp
139-141 °C
転移温度
flash point 154 °C (External MSDS)
密度
1.35 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
500 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
InChI Key
WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 139 °C
Melting range (upper value): ≤ 142 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
309.2 °F - (External MSDS)
引火点(℃)
154 °C - (External MSDS)