蒸気密度
3.01 (vs air)
品質水準
アッセイ
99%
フォーム
liquid
expl. lim.
22 %
屈折率
n20/D 1.411 (lit.)
bp
104 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
密度
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCCCCN
InChI
1S/C5H13N/c1-2-3-4-5-6/h2-6H2,1H3
InChI Key
DPBLXKKOBLCELK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
アミルアミンは、ポリブロモナフタレンテトラカルボキシル酸ジイミド(NDI)合成に使用される2,6-ジブロモナフタレンおよび2,3,6,7-テトラブロモナフタレンビス無水物のイミド化に使用できます。
また、次の物質の合成に使用できます。
また、次の物質の合成に使用できます。
- バーチシリドのコアを形成する環状ヘプタペプトイドの
- N
- -ペンチル側鎖の合成。
- サルファミド塩からのN-ペンチルスルファミドの合成。
アミルアミンは、標的分子をペンチル鎖で官能化する際に使用される一般的な試薬です。また、二層系の相安定性を高める共界面活性剤としても使用されています。
注意
保存中に着色することがあります。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
44.6 °F
引火点(℃)
7 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
Jan Code
171409-50ML:
171409-250ML:
171409-25ML:
171409-VAR:
171409-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis of nanosized silver platelets in octylamine-water bilayer systems.
Yener D O, et al.
Langmuir, 18(22), 8692-8699 (2002)
Investigations on the 4-quinolone-3-carboxylic acid motif. 7. Synthesis and pharmacological evaluation of 4-quinolone-3-carboxamides and 4-hydroxy-2-quinolone-3-carboxamides as high affinity cannabinoid receptor 2 (CB2R) ligands with improved aqueous solubility.
Mugnaini C, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 59(3), 1052-1067 (2016)
Microwave-mediated synthesis of a cyclic heptapeptoid through consecutive Ugi reactions
Barreto AS and Andrade CZ
Tetrahedron, 74(48), 6861-6865 (2018)
Tetrathiafulvalene in a perylene-3, 4: 9, 10-bis (dicarboximide)-based dyad: a new reversible fluorescence-redox dependent molecular system.
Leroy-Lhez S, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 70(16), 6313-6320 (2005)
Efficient Synthesis of 5H-Cyclopenta [c] quinoline Derivatives via Palladium-Catalyzed Domino Reactions of o-Alkynylhalobenzene with Amine.
Luo Y, et al.
Organic Letters, 13(5), 1150-1153 (2011)