Merck
95220
Sigma-Aldrich
エルゴカルシフェロール
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
別名:
エルカルシオール, カルシフェロール, ビタミンD2, 放射性エルゴステロール, 照射エルゴステロール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C28H44O
CAS番号:
分子量:
396.65
Beilstein:
1916682
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
eCl@ss:
34058017
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.79
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]20/D +105±2°, c = 4% in ethanol
colorless to white
mp
114-118 °C (lit.)
114-118 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)[C@@H](C)/C=C/[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C28H44O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h9-10,12-13,19-20,22,25-27,29H,4,7-8,11,14-18H2,1-3,5-6H3/b10-9+,23-12+,24-13-/t20-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1
InChI Key
MECHNRXZTMCUDQ-RKHKHRCZSA-N
遺伝子情報
human ... VDR(7421)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
エルゴカルシフェロールは、利用可能な補給ビタミンDの2つの形態のうちの1つです。エルゴカルシフェロールは脂溶性ビタミンです。
エルゴカルシフェロールまたはビオステロールは、光照射されたエルゴステロールから得られます。これはビタミンDの植物源を表しています。
アプリケーション
エルゴカルシフェロールは、食品サンプル中のビタミンD3レベルを測定するための標準品として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
エルゴカルシフェロール(ビタミンD2)と25-ヒドロキシコレカルシフェロール(ビタミンD3)は、ヒドロキシル化によりin vivoで活性化される2つの形態のビタミンDです。ビタミンD2およびD3は、免疫機能やカルシウム恒常性などの機能に及ぼす影響を評価するための幅広い研究に使用される場合があります。
エルゴカルシフェロール(ビタミンD2)は、コレカルシフェロール(ビタミンD3)よりも、ヒトのビタミン欠乏症に関連する障害を治療できる能力が低いことがわかっています。適切な用量のビタミンD2を補給すれば、乳児のくる病を防止し、成人の骨軟化症を治療することができます。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
95220-1G:
95220-VAR:
95220-BULK:
95220-5G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Vitamin D2 is much less effective than vitamin D3 in humans
Armas LAG, et al.
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 89(11), 5387-5391 (2004)
Development and validation of control materials for the measurement of vitamin D 3 in selected US foods
Katherine Phillips
J. Food Compos. Anal., 21(7), 527-534 (2008)
D B Gomis et al.
Journal of chromatography. A, 891(1), 109-114 (2000-09-22)
The fat-soluble vitamins A, D2, D3, E and K1, retinyl acetate, retinyl palmitate, tocopherol acetate, ergosterol and 7-dehydrocholesterol in milk were separated on a packed reversed-phase fused-silica microcolumn, and determined with UV detection. Conventional liquid chromatographic equipment was adapted for
Lisa A Houghton et al.
The American journal of clinical nutrition, 84(4), 694-697 (2006-10-07)
Supplemental vitamin D is available in 2 distinct forms: ergocalciferol (vitamin D2) and cholecalciferol (vitamin D3). Pharmacopoeias have officially regarded these 2 forms as equivalent and interchangeable, yet this presumption of equivalence is based on studies of rickets prevention in
The influence of the menstruum on the effectiveness of vitamin D obtained from the livers of the percomorphi order of fish
Lewis JM
The Journal of Pediatrics, 14(5), 559-569 (1939)