Merck
R7882
Sigma-Aldrich
酢酸レチニル
BioReagent, solid or viscous liquid, synthetic, suitable for cell culture
別名:
ビタミン A アセタート, 酢酸レチノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H32O2
CAS番号:
分子量:
328.49
Beilstein:
1915439
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
eCl@ss:
34058009
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
由来生物
synthetic
品質水準
製品種目
BioReagent
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
solid or viscous liquid
有効性
~2,800,000 I.U. per g
分子量
Mw 328.49 g/mol
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
light yellow to dark yellow
mp
57-58 °C
溶解性
absolute ethanol: 25 mg/mL (lit.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/COC(C)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C22H32O2/c1-17(9-7-10-18(2)14-16-24-20(4)23)12-13-21-19(3)11-8-15-22(21,5)6/h7,9-10,12-14H,8,11,15-16H2,1-6H3/b10-7+,13-12+,17-9+,18-14+
InChI Key
QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
レチニル酢酸塩は、ビタミンAの天然エステル誘導体です。M-199、NCTC-109、およびWilliam′s培地Eなどの従来培地の処方に含まれています。ビタミンAは、ビタミンAがある程度添加された血清添加細胞培養系の大半で有用な血清成分です。
アプリケーション
酢酸レチニルは、高速液体クロマトグラフィー分析(HPLC)でビタミンC濃度を測定するための標準物質として、また完全培地の調製における栄養補助剤として用いられてきました。
生物化学的/生理学的作用
レチノールの酸化型はレチノイン酸で、レチノイン酸はホルモン様増殖因子を有し、上皮細胞や関連細胞、特に神経細胞に対して分化活性を示します。レチノイン酸は胚性幹細胞の神経細胞への分化を誘導します。レチニル酢酸塩は、乳癌の治療に有効であることが知られています。
その他情報
オールトランス
調製ノート
この物質の融点は約58°Cです。封入時に融解しているため、結晶性固体または過冷却粘性液体として存在している場合があります。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
R7882-1G:
R7882-BULK:
R7882-5G:
R7882-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hormones and Vitamins in Cancer Treatment, 247-247 (1990)
Changes in the composition of yak colostrum during the first week of lactation
Mi JD, et al.
Journal of Dairy Science, 99(1), 818-824 (2016)
Yong Ho Jo et al.
Asian-Australasian journal of animal sciences, 33(5), 742-752 (2020-02-15)
This study investigated the effects of vitamin A (VA) supplementation during late-stage pregnancy on longissimus dorsi muscle tissue development, birth traits, and growth performance of postnatal Korean native calves. In the preliminary experiment, twenty-six pregnant cattle (initial body weight [BW]
Using an adherent cell culture of the mouse subependymal zone to study the behavior of adult neural stem cells on a single-cell level
Ortega F, et al.
Nature Protocols, 6(12), 1847-1847 (2011)
Ling Zhang et al.
Nature, 464(7291), 1058-1061 (2010-03-30)
Cancer chemoprevention uses natural, synthetic, or biological substances to reverse, suppress, or prevent either the initial phase of carcinogenesis or the progression of neoplastic cells to cancer. It holds promise for overcoming problems associated with the treatment of late-stage cancers.