Merck
S5395
Sigma-Aldrich
スーパーオキシドジムスターゼ ウシ赤血球由来
BioReagent, ≥3,000 units/mg protein, lyophilized powder, suitable for cell culture
別名:
SOD, スーパーオキシド: スーパーオキシド オキシドレダクターゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.75
由来生物
bovine erythrocytes
品質水準
製品種目
BioReagent
形状
lyophilized powder
比活性
≥3,000 units/mg protein
分子量
32.5 kDa
包装
pkg of 15000 units
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
pH
7.6-10.5
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ウシ赤血球由来のスーパーオキシドジスムターゼは、スーパーオキシドアニオンラジカルを不均衡化させる金属タンパク質です。このタンパク質は、31.5 kDaの銅結合タンパク質であり、また保存されたドメインおよびフォールドを示します。これは、1サブユニット当たり1つの銅および亜鉛イオンを有するホモ二量体で、アンチパラレル「グリークキー」 βバレルフォールドを有します。
アプリケーション
ウシ赤血球由来のスーパーオキシドジスムターゼ(SOD)は、以下のことに使用されます。
  • ヒト脳微小血管の内皮細胞における電子常磁性共鳴スピンを使用したスーパーオキシドラジカルの測定
  • 末梢血単核球を対象としたチトクロームCアッセイ法におけるスーパーオキシド生成の測定
  • フーリエ変換赤外分光法(FTIR)およびマトリックス支援レーザー離脱/イオン化(MALDI)分析法を使用したニワトリ卵SODの特徴付けで用いられる標準
生物化学的/生理学的作用
ウシ赤血球由来スーパーオキシドジスムターゼは、スーパーオキシドラジカルの過酸化水素と酸素分子への不均化を触媒します。抗酸化物質として機能し、酸素ラジカルの毒性効果に対する細胞の防御において重要な役割を果たしています。スーパーオキシドアニオン(NOと反応してペルオキシ亜硝酸を形成します)に関して一酸化窒素(NO)と競合し、これによりSODはNOの活性を亢進します。SODは、培養ラット卵巣卵濾胞、神経細胞株、および遺伝子導入マウスにおいてアポトーシスを抑制することも明らかにされています。
単位の定義
1 unitは、pH 7.8、25°C, 反応容量3.0 mLのキサンチンオキシダーゼ共役系において、シトクロムcの還元を50%阻害します。キサンチンオキシダーゼ濃度により、最初のΔA550は0.025±0.005/minになります。
アナリシスノート
アッセイ法に関しては、McCord, J.M. and Fridovich,I., J. Biol. Chem., 244, 6049 (1969)をご参照ください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S5395-300KU:
S5395-BULK:
S5395-30KU:
S5395-VAR:
S5395-75KU:
S5395-3KU:
S5395-15KU:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Partial biochemical characterization of Cu, Zn-superoxide dismutase extracted from eggs of hens (Gallus gallus domesticus)
Wawrzykowski J and Kankofer M
Food Chemistry, 227, 390-396 (2017)
human cystic fibrosis macrophages have defective calcium-dependent protein kinase C activation of the NADPH oxidase, an effect augmented by Burkholderia cenocepacia
Assani K, et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 198(5), 1985-1994 (2017)
Chunxia Xiao et al.
PloS one, 7(1), e30343-e30343 (2012-01-25)
The C57BLKS/J db/db (db/db) mouse is a widely used type 2 diabetic animal model, and this model develops early inner retinal neuronal dysfunction beginning at 24 weeks. The neural mechanisms that mediate early stage retinal dysfunction in this model are
Felix Christen et al.
Conservation physiology, 8(1), coaa108-coaa108 (2021-01-08)
The cardiovascular system is a major limiting system in thermal adaptation, but the exact physiological mechanisms underlying responses to thermal stress are still not completely understood. Recent studies have uncovered the possible role of reactive oxygen species production rates of
Structure of fully reduced bovine copper zinc superoxide dismutase at 1.15
Hough MA and Hasnain SS
Structure, 11(8), 937-946 (2003)