Merck
HPLCによるスパーオキシドジスムターゼの分析、Discovery® BIO PolyMA-WAX、イオン交換
HPLCによるスパーオキシドジスムターゼの分析、Discovery® BIO PolyMA-WAX、イオン交換 application for HPLC
材料
Standard
製品番号
詳細
価格
スーパーオキシドジムスターゼ ウシ赤血球由来
BioReagent, ≥3,000 units/mg protein, lyophilized powder, suitable for cell culture
スーパーオキシドジスムターゼ ウシ肝臓由来
lyophilized powder, ≥1500 units/mg protein
スーパーオキシドジスムターゼ 大腸菌由来
lyophilized powder, ≥1,000 units/mg protein
スーパーオキシドジスムターゼ ウシ肝臓由来
ammonium sulfate suspension, 2,000-6,000 units/mg protein (biuret)
スーパーオキシドジムスターゼ ウシ赤血球由来
lyophilized powder, ≥3,000 units/mg protein, Protein ≥95 % by biuret
スーパーオキシドジムスターゼ ウシ赤血球由来
BioUltra, lyophilized powder, ≥4,500 units/mg protein, ≥97% (SDS-PAGE)
CONDITIONS
column
Discovery BIO PolyMA-WAX, 5 cm × 4.6 mm, 5 μm particles (59602-U)
mobile phase
([A] 20 mM Tris, pH 8.0 with hydrocloric acid; [B] 20 mM Tris, 0.5 M sodium chloride, pH 8.0 with hydrochloric acid)
gradient
0 to 10% B in 30 min. (linear)
flow rate
0.5 mL/min
column temp.
25 °C
detector
UV, 280 nm
injection
10 μL
詳細
アナリシスノート
Discovery BIO PolyMA-SCXとPolyMA-WAXカラムは、様々なタンパク質で鋭く、効率のよいピークをみせます。