Merck
S9636
Sigma-Aldrich
スーパーオキシドジムスターゼ ヒト赤血球由来
essentially salt-free, lyophilized powder, ≥2,500 units/mg protein
別名:
SOD, スーパーオキシド:スーパーオキシドオキシドレダクターゼ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
由来生物
human erythrocytes
品質水準
アッセイ
>80% protein (biuret)
形状
essentially salt-free, lyophilized powder
比活性
≥2,500 units/mg protein
分子量
32.0 kDa
組成
Protein, ≥80% biuret
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
テクニック
activity assay: suitable
white to off-white
pH範囲
7.6—10.5
pH
7.8
適合性
suitable for molecular biology
UniProtアクセッション番号
アプリケーション
life science and biopharma
保管温度
−20°C
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
スーパーオキシドジスムターゼ(SOD)は、植物、動物および微生物のすべての好気性細胞に存在する一群の低分子金属タンパク質です。SODには、活性部位の金属イオンに基づいて、3つの形態があります。SOD含有Cu2+/Zn2+、Mn2+、およびFe2+です。脊椎動物ではCu/Zn-SODは細胞質およびミトコンドリア膜間隙に存在しますが、Mn-SODは原核生物のミトコンドリアマトリックス間隙に存在します。またFe-SODは原核生物と高等植物にも認められます。ヒト赤血球SODは、153のアミノ酸を含む2つの16.3 kDaサブユニットと非共有結合したホモ二量体タンパク質です。各二量体は、2つのCu2+原子と2つのZn2+原子で構成されます。
アプリケーション
ヒト赤血球由来のスーパーオキシドジスムターゼは、以下の用途に使用されています:
  • Pseudomonas aeruginosa(緑膿菌)感染症を対象とした活性酸素種(ROS)測定試験において、ヒト好中球に対する影響を検討するため
  • 抗酸化剤として、光学分光試験を用いた赤血球(RBC)ホモジネート中の大気圧プラズマジェット(APPJ)によって誘導されるROS生成に対するその効果を試験するため
  • ヒト皮膚微小血管内皮細胞(HMEC-1)におけるヘモグロビン(Hb)誘導性の核因子κB(NF-κB)および低酸素誘導因子(HIF)活性に対するその減弱効果を試験するため
  • 参照用抗酸化タンパク質として使用し、食事由来フラボノイドによる治療後のヒト腸内Caco-2細胞におけるその発現を調べるため
  • カタラーゼと組み合わせることにより細胞分化をin vitroで促進するため
生物化学的/生理学的作用
SOD1遺伝子の変異は、筋萎縮性側索硬化症(ALS)に関与しています。
スーパーオキシドラジカルの過酸化水素および分子状酸素への不均化を触媒します。酸素ラジカルの毒性効果に対する細胞の防御において重要な役割を演じています。スーパーオキシドアニオン(NOと反応してペルオキシ亜硝酸を形成します)に関して一酸化窒素(NO)と競合し、これによりSODはNOの活性を亢進します。SODは、培養ラット卵巣卵濾胞、神経細胞株、および遺伝子導入マウスにおいてアポトーシスを抑制することも明らかにされています。
単位の定義
1単位は、キサンチンオキシダーゼと組み合わせた系において、pH 7.8、25°C、3.0 mLの反応容量でチトクロームcの還元を50%阻害します。キサンチンオキシダーゼ濃縮液を使用すれば、毎分0.025 ± 0.005の初期ΔA550 が生成すると考えられます。
アナリシスノート
アッセイ法については、McCord, J.M. and Fridovich, I., J. Biol. Chem., 244, 6049(1969)を参照してください。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
S9636-30KU-PW:
S9636-15KU:
S9636-1KU-PW:
S9636-75KU:
S9636-30KU:
S9636-PH:
S9636-15KU-PW:
S9636-3KU-PW:
S9636-1KU:
S9636-BULK:
S9636-VAR:
S9636-3KU:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J V Bannister et al.
CRC critical reviews in biochemistry, 22(2), 111-180 (1987-01-01)
The current status of superoxide dismutase (SOD) is that it is an enzyme with diverse ramifications. This review attempts an understanding of SOD as a structural, functional, and biological entity. Accordingly, the review is in three parts. The first part
Expression of antioxidant proteins in human intestinal Caco-2 cells treated with dietary flavonoids
S Kameoka, et al.
Cancer Letters, 146(2), 161-167 (1999)
Christina Lisk et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 49(4), 619-626 (2013-05-30)
The release of hemoglobin (Hb) with hemolysis causes vascular dysfunction. New evidence implicates Hb-induced NF-κB and hypoxia inducible factor (HIF) activation, which may be under the control of a Toll-like receptor (TLR)-signaling pathway. Nearly all TLR-signaling pathways activate the myeloid
L Guemouri et al.
Clinical chemistry, 37(11), 1932-1937 (1991-11-01)
We studied the biological variability of blood superoxide dismutase (SOD; EC 1.15.1.1), glutathione peroxidase (GPX; EC 1.11.1.9), and catalase (CAT; EC 1.11.1.6) in a sample of 1836 apparently health subjects, ages 4-97 years. SOD and GPX activities were assayed in
M Iu Eropkin et al.
Voprosy meditsinskoi khimii, 45(5), 384-388 (2000-01-15)
An oxidative stress is considered to be one of the major mechanisms of cytotoxicity. The purpose of present work was to study effects of some drugs with antihypoxic/antioxidant activity in cultured human lung embryonic fibroblasts under conditions of cytotoxic response
資料
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
プロトコル
Enzymatic Assay of Superoxide Dismutase