テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
column: Discovery BIO PolyMA-WAX, 5 cm × 4.6 mm, 5 μm particles (59602-U)
mobile phase: ([A] 20 mM Tris, pH 8.0 with hydrocloric acid; [B] 20 mM Tris, 0.5 M sodium chloride, pH 8.0 with hydrochloric acid)
gradient: 0 to 10% B in 30 min. (linear)
flow rate: 0.5 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 280 nm
injection: 10 μL
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
アナリシスノート
Discovery BIO PolyMA-SCXとPolyMA-WAXカラムは、様々なタンパク質で鋭く、効率のよいピークをみせます。
法的情報
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
アナライト
詳細
Superoxide dismutase
Standard
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)