由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
≥98.0% (sum of isomers, HPLC)
形状
liquid
比活性
~2500 U/mg
含みます
BHT as stabilizer
不純物
~5% cis-isomers
色
green-yellow to very dark green-yellow
yellow to very dark yellow
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC(=O)OC\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C23H34O2/c1-7-22(24)25-17-15-19(3)11-8-10-18(2)13-14-21-20(4)12-9-16-23(21,5)6/h8,10-11,13-15H,7,9,12,16-17H2,1-6H3/b11-8+,14-13+,18-10+,19-15+
InChI Key
SFRPDSKECHTFQA-ONOWFSFQSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
単位の定義
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
262.4 °F - closed cup
引火点(℃)
128 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
87809-BULK:
87809-VAR:
87809-25G:
87809-100G:
試験成績書(COA)