由来生物
synthetic
品質水準
形状
matrix dispersion
比活性
475,000-650,000 USP units/g
色
yellow
mp
57-58 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/COC(C)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C22H32O2/c1-17(9-7-10-18(2)14-16-24-20(4)23)12-13-21-19(3)11-8-15-22(21,5)6/h7,9-10,12-14H,8,11,15-16H2,1-6H3/b10-7+,13-12+,17-9+,18-14+
InChI Key
QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- a control diet to study its effect at different developmental periods in fish larvae
- to study its inhibitory effects on Mycobacterium avium subspecies paratuberculosis (MAP) strains
- as an internal standard in high performance liquid chromatography (HPLC) to quantify vitamin A in fortified milk
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
アナリシスノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
R3250-100G:
R3250-BULK:
R3250-25G:
R3250-10G:
R3250-VAR:
試験成績書(COA)