由来生物
Elaeis guineensis
品質水準
グレード
analytical standard
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
色
very light yellow to dark yellow
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC[C@]1(C)CCc2cc(O)c(C)c(C)c2O1
InChI
1S/C28H42O2/c1-20(2)11-8-12-21(3)13-9-14-22(4)15-10-17-28(7)18-16-25-19-26(29)23(5)24(6)27(25)30-28/h11,13,15,19,29H,8-10,12,14,16-18H2,1-7H3/b21-13+,22-15+/t28-/m1/s1
InChI Key
OTXNTMVVOOBZCV-WAZJVIJMSA-N
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
49634-BULK:
49634-100MG:
49634-100MG-BULK:
49634-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック