由来生物
Elaeis guineensis
品質水準
グレード
analytical standard
アッセイ
≥95.0% (HPLC)
形状
liquid
viscous liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
色
colorless to amber
アプリケーション
vitamins, nutraceuticals, and natural products
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC[C@]1(C)CCc2c(C)c(O)cc(C)c2O1
InChI
1S/C28H42O2/c1-20(2)11-8-12-21(3)13-9-14-22(4)15-10-17-28(7)18-16-25-24(6)26(29)19-23(5)27(25)30-28/h11,13,15,19,29H,8-10,12,14,16-18H2,1-7H3/b21-13+,22-15+/t28-/m1/s1
InChI Key
FGYKUFVNYVMTAM-WAZJVIJMSA-N
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
05644-100MG-BULK:
05644-100MG:
05644-BULK:
05644-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック