由来生物
Elaeis guineensis
品質水準
グレード
analytical standard
アッセイ
≥97.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
色
colorless to amber
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC\C(C)=C\CC[C@]1(C)CCc2cc(O)cc(C)c2O1
InChI
1S/C27H40O2/c1-20(2)10-7-11-21(3)12-8-13-22(4)14-9-16-27(6)17-15-24-19-25(28)18-23(5)26(24)29-27/h10,12,14,18-19,28H,7-9,11,13,15-17H2,1-6H3/b21-12+,22-14+/t27-/m1/s1
InChI Key
ODADKLYLWWCHNB-LDYBVBFYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- Food samples of vegetable origin by high performance liquid chromatography-fluorescene detection (HPLC-FLD).
- Chicken meat samples by LC-FLD.
- Cereals by normal phase HPLC-FLD.
- Rice bran samples by one-step equilibrium extraction method coupled to reversed-phase HPLC combined with dual wavelength ultraviolet-visible (UV-Vis) detector.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
69745-100MG:
69745-VAR:
69745-BULK:
69745-100MG-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック