Merck
Z185027
Sigma-Aldrich
Prescored ampules
amber glass, volume 2 mL
別名:
176796
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121807
NACRES:
NB.43
物質
amber glass
包装
pkg of 144 ea
メーカー/製品名
WHEATON®
容量
2 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
吸引するか、先端を覆うことで、密閉された容器となります。WHEATON® 51ブランドのホウケイ酸ガラスで製造されており、米国薬局方で定義されているType 1ガラスです。
特徴および利点
• Converted from Type I borosilicate glass tubing, ampules conform to the hydrolytic resistance requirements outlined in USP and EP 3.2.1.• Can be used in gas phase of liquid nitrogen• Excellent for biological product preservation• Allows storage at low temperatures• Pre-scored ampules to eliminate filing• Stems can be pulled or tip sealed• Methods of Sterilization: Autoclave, Dry Heat and EtO
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)