Merck
Z185035
Sigma-Aldrich
Prescored ampules
amber glass, volume 5 mL
別名:
176799
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121807
NACRES:
NB.43
物質
amber glass
包装
pkg of 144 ea
メーカー/製品名
WHEATON®
容量
5 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
吸引するか、先端を覆うことで、密閉された容器となります。WHEATON® 51ブランドのホウケイ酸ガラスで製造されており、米国薬局方で定義されているType 1ガラスです。
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)