Merck
Z291846
Supelco
密閉容器、WISP 48バイアルオートサンプラー用バイアル用
screw-thread caps, open-top closures, black PP
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
black polypropylene cap
特徴
closure type black polypropylene hole cap
包装
pkg of 100 ea
フィッティング
thread for 13-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
WISP is a trademark of Waters
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)