About This Item
Fragrance grade
Halal
Kosher
おすすめの製品
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.512 (lit.)
bp
248-249 °C (lit.)
密度
1.137 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
bread; burnt; caramel; maple; sweet
SMILES記法
CCC1=C(O)C(C(C)O1)=O
InChI
1S/C7H10O3/c1-3-5-7(9)6(8)4(2)10-5/h4,9H,3H2,1-2H3
InChI Key
QJYOEDXNPLUUAR-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
183.2 °F - closed cup
引火点(℃)
84 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W362301-1KG-K:
W362301-BULK-K:
W362301-25G:
W362301-100G:
W362301-25G-K:
W362301-100G-K:
W362301-1KG:
W362301-VAR-K:
W362301-SAMPLE:
W362301-SAMPLE-K:
この製品を見ている人はこちらもチェック