安全性情報
27238
Supelco
バイアル、スクリュートップ、シラン処理済み
volume 2 mL, amber glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121806
物質
amber glass vial
詳細
silanized
特徴
closure type screw top vial
deactivation Silanized
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
容量
2 mL
フィッティング
thread for 8-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
キャップは付属しません。
特徴および利点
  • 特許権で保護されているシラン処理によって、未処理ガラス表面の活性シラノール基が遮蔽されます。
  • マイクログラム以下の極性化合物の回収率が改善されます。
  • 時間とお金を節約できます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Megan A Dickson et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 18(1), 49-49 (2020-05-16)
Cigarette smokers have a reduced risk of developing preeclampsia, possibly attributed to an increase in carbon monoxide (CO) levels. Carbon monoxide is a gasotransmitter that has been implicated in maintaining vascular tone, increasing angiogenesis, and reducing inflammation and apoptosis at