安全性情報
27277
Supelco
セプタム、赤色PTFE/シリコン
red PTFE/white silicone, diam. × thickness 10 mm × 0.060 in., for use with 2 mL, 10/425 thread, large opening, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
red PTFE/white silicone
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
250 °C temp. limit
外径
10 mm
直径×厚み
10 mm × 0.060 in.
適合性
for use with 2 mL, 10/425 thread, large opening
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)