Merck
29430-U
Supelco
認証済みスクリュースレッドバイアル、10~425スレッド、12 × 32 mm
volume 2 mL, clear glass vial (vial only), pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
clear glass vial (vial only)
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
容量
2 mL
フィッティング
thread for 10-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
バイアルの内径はメーカーによって異なります。次のインサート部品番号が、この広口バイアルに適合します。
  • 29435-U PK100、認定済み200μLガラスインサート、マンドレル精密ポイント、6 X 29mm、底部ばね付き
  • 29436-U PK100、認定済み250μLガラスインサート、円錐形底部、6 x 31 mm
  • 29437-U PK100、認定済み300μLガラスインサート、円錐形底部、6 x 30 mm
  • 29441-U PK100、認定済み350μLガラスインサート、平坦底部、6 x 31 mm
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)