安全性情報
24721
Supelco
2 mL広口バイアル用インサート、内径6.0 mm
volume 0.2 mL, conical clear glass (with bottom spring), O.D. × H × I.D. 6 mm × 29 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
conical clear glass (with bottom spring)
詳細
Mandrel precision point
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
6 mm × 29 mm × 4.6 mm
容量
0.2 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリマー脚付きガラス円錐インサートは、基本的にさまざまな実験目的の標準混合物を収容するために使用されます。
12×32 mmの広口(6.0 mm)バイアルに適合するインサ-トです。
アプリケーション
たんぱく質の加水分解、o-フタルアルデヒド誘導体化、定量的アミノ酸分析で用いられる汎用UV可視高速液体クロマトグラフィーシステムでの逆相高速液体クロマトグラフィー分析のような絶対定量法でアルブミン標準溶液を含むために使用できます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Maria Paola Bartolomeo et al.
Journal of biomolecular techniques : JBT, 17(2), 131-137 (2006-06-03)
A semi-automated method for amino acid derivatization and analysis has been validated for use in analysis of protein biopharmaceuticals. The method includes protein hydrolysis, o-phthalaldehyde derivatization, and reversed-phase high-performance liquid chromatography analysis in a general-purpose UV-visible high-performance liquid chromatography system.