Merck
29004-U
Supelco
バイアル、スクリュートップ、R.A.M. (9 mmスレッド)、広口、12 × 32 mm
volume 2 mL, amber glass vial, pkg of × 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
amber glass vial
特徴
closure type screw top vial
large opening, (6 mm)
包装
pkg of × 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
容量
2 mL
フィッティング
thread for 9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • ロボットアーム式オートサンプラーに適合します。
  • オートサンプラー用クリンプトップバイアルの代わりに用いることができます。
  • ニードルを挿入する標的面積が広くなっています。
  • 中央部にインサートを挿入できるステップバイアルデザインを採用しています。
R.A.M.TM(ロボットアーム式オートサンプラー)バイアルは、ロボットアーム式オートサンプラー用に特別に設計されたものです。この12 x 32 mmのバイアルは、ねじ山部分が短い(9 mm)ため、キャップの縁からバイアルの肩部までのスペースが広く、ロボットアームがしっかり掴めるようになっています。このため、オートサンプラー用クリンプキャップバイアルの優れた代用品になります。
本製品には、自動システムに適した利点がもうひとつあります。バイアルのネック内部にステップバイアルデザインを採用していますので、マイクロインサートを正確にバイアル中央部に配置することができるのです。また、標準的なクリンプトップバイアルより40%口径が広くなっています。この口径の広さによって、シリンジニードルの標的面積が広くなり、ニードルの損傷を防ぐことができます。
本製品の機能は、Kimble社製ROBOバイアル、National Scientific社製Target DPバイアル、Sun 1, Wheaton社製ABCバイアルとほぼ同じです。
適合性
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
法的情報
R.A.M. is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)