Merck
28659-U
スクリューキャップ、PTFEライナー付きソリッドトップ、100個入り
thread for 10-425
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
F217/PTFE liner
black polypropylene cap
特徴
closure type screw thread vial
包装
pkg of 100 ea
パラメーター
49 °C temp. limit
フィッティング
thread for 10-425
適合性
for use with 2mL large opening vials
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
緑色の熱硬化プラスチック製キャップ(F-217 PTFEライナー付き)は、非常に幅広い化学物質に対応でき、プラスチック製の蓋の中で最も高温耐性が高いことが知られています。緑色によりPTFEライナーを簡単に識別できます。裏にF-217スポンジが付いているPTFEライナーは室温でのほぼあらゆる化学物質からの攻撃に耐え、透湿率の低い密閉シールには匂いや衝撃からの復元力があります。F-217は、2枚のLDPE(低密度ポリエチレン)の固体層の間に低密度フォームコアを持ちます。このF-217/PTFEライン付きキャップの用途の例としては、分析ラボのサンプル、高純度化学物質、強酸溶媒、環境サンプル、医薬品、および診断用試薬などが挙げられます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)