安全性情報
27269
Supelco
Vials, screw top, polypropylene
volume 1 mL, O.D. × H 12 mm × 32 mm,
large opening
, thread for 10-425, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121806
物質
natural polypropylene vial
認証
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 31604.35-2016
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
法規制遵守
suitable for FDA C-010.02
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
12 mm × 32 mm
容量
1 mL
フィッティング
thread for 10-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
その他情報
27269 --> material nos. 27269 (100pk) & 27270-U (1000pk).
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)