Merck
Z162523
Sigma-Aldrich
Vials, screw top, polypropylene
volume 0.3 mL, O.D. × H 12 mm × 32 mm, thread for 8-425, pkg of 100 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
natural polypropylene vial
認証
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO/CEN 15968-2010
法規制遵守
suitable for FDA C-010.02
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
12 mm × 32 mm
容量
0.3 mL
フィッティング
thread for 8-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)