Merck
27537
Supelco
®バイアル、Waters 96バイアルカルーセル用、8 × 40 mm
volume 0.7 mL, natural polypropylene vial, vial O.D. × H 8 mm × 40 mm, closure type, starburst conical snap plug (included), pkg of 100 ea
別名:
Shell Vial, 0.7mL, 8×40mm, polypropylene, 100 pk
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
物質
natural polypropylene vial
polyethylene cap
特徴
closure type starburst conical snap plug (included)
包装
pkg of 100 ea
バイアル外径 × H
8 mm × 40 mm
容量
0.7 mL
フィッティング
plug for 8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is designed to work in the Waters WISP 96 Position Autosampler. Limited volume shell vials have a precisely designed conical bottom which permits maximum sample evacuation.
Vials for waters® 96-position carousel, 8 x 40 mm is used for different life science applications.
法的情報
WISP is a trademark of Waters
Waters is a registered trademark of Waters
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)