Merck
33320-U
Supelco
®バイアル、Waters 96バイアルカルーセル用、8 × 40 mm
volume 1 mL, clear glass vial, O.D. × H 8 mm × 40 mm, pkg of 200 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
clear glass vial
詳細
closure (not included)
包装
pkg of 200 ea
外径 × H
8 mm × 40 mm
容量
1 mL
フィッティング
plug for 8 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This vial is designed to work in the Waters WISP™ 96 Position Autosampler. Avialable in clear Type 1 borosilicate glass. Vials feature thicker walls for safer sample handling.
Please order your closure separately.
法的情報
Waters is a registered trademark of Waters
関連製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)