Merck
33322-U
Supelco
Plug for shell vial
natural polyethylene (starburst design), pkg of 200 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
natural polyethylene (starburst design)
包装
pkg of 200 ea
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The closures have the starburst design for easier needle penetration.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)