Merck
29433-U
Supelco
認証済みバイアル、8 × 40 mm(キャップ付属)
volume 1 mL, clear glass vial, clear polyethylene cap (with starburst interior)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
clear glass vial
clear polyethylene cap (with starburst interior)
特徴
closure type polyethylene cap
包装
pkg of 250 ea
外径 × H × 内径
8 mm × 40 mm × 6 mm
容量
1 mL
フィッティング
plug for 8 mm
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)