物質
PTFE/silicone septa
black polypropylene cap
clear glass vial
詳細
unassembled
特徴
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
包装
pkg of × 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
容量
2 mL
フィッティング
thread for 10-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
適合性
オートサンプラー互換性:
PerkinElmer Autosystem
PE ISS-100、200、Integral 4000、およびSeries 200
Shimadzu GCおよびLC Autosampler
Spark Marathon、Midas、Triathlon
Thermo HPLC Spectra System
Waters Alliance
PerkinElmer Autosystem
PE ISS-100、200、Integral 4000、およびSeries 200
Shimadzu GCおよびLC Autosampler
Spark Marathon、Midas、Triathlon
Thermo HPLC Spectra System
Waters Alliance
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)