Merck
29104-U
Supelco
バイアル、スクリュートップ、2 mL標準口径、密閉容器付き、コンビニエンスパック、未組み立て
clear glass vial, PTFE/silicone septum, pkg of × 100 ea
別名:
Open-top screw cap vials with closures
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
PTFE/silicone septum
clear glass vial
polypropylene cap
詳細
Unassembled
特徴
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
包装
pkg of × 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
容量
2 mL
フィッティング
thread for 8-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
適合性
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/9090/9095
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)