物質
natural polypropylene vial
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
容量
0.5 mL
フィッティング
thread for 10-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Vials manufactured from polypropylene are alternatives to consider when glass vial weight, breakage, surface inertness, and/or disposal cost are of concern. The benefits offered by polypropylene material include: low extractable, compatible with many solvents, an excellent choice when working with proteins, ideal for Ion Chromatography applications, well suited for storing pH sensitive samples and eliminate the need for an insert when microsampling.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック