物質
clear glass insert (no spring required)
包装
pkg of 100 ea
外径 × H
6 mm × 31 mm
容量
0.25 mL
フィッティング
insert for large opening vials (6.0 mm I.D.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
広口インサートは、クリンプシール、スナップリング、9mmスレッドのビン(内径6.0mm)に適合します。
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック