Merck
29372-U
Supelco
認証済みスクリュースレッドバイアル、9 mmスレッド、12 × 32 mm
volume 2 mL, clear glass vial (with graduated marking spot), pkg of 100 ea
別名:
認定済み 9 mm スレッド 12 x 32 mm バイアル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
clear glass vial (with graduated marking spot)
特徴
closure type screw top vial
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
12 mm × 32 mm × 6 mm
容量
2 mL
フィッティング
thread for 9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
適合性
適合するオートサンプラー
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A、7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000、AS-2000、AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL、GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100、200
Shimadzu LCオートサンプラー
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
その他情報
バイアルの内径はメーカーによって異なります。次の部品番号のインサートが、この広口バイアルに適合します。
  • 29435-U PK100、認定済み200μLガラスインサート、マンドレル精密ポイント、6 X 29mm、底部ばね付き
  • 29436-U PK100、認定済み250μLガラスインサート、円錐形底部、6 x 31 mm
  • 29437-U PK100、認定済み300μLガラスインサート、円錐形底部、6 x 30 mm
  • 29441-U PK100、認定済み350μLガラスインサート、平坦底部、6 x 31 mm
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)