Merck
29321-U
Supelco
認証ポリプロピレン結合キャップ、セプタム付、100個入り
9 mm cap, PTFE/silicone/PTFE septum, dark blue polypropylene cap
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
PTFE/silicone/PTFE septum
dark blue polypropylene cap
包装
pkg of 100 ea
外径 × H × 内径
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
セプタム厚
1.5 mm
フィッティング
thread for 9 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)